Learn More
Uvex™ Unilite 6605 Safety Gloves
Artikelnummer. 17220451 Alle ansehen Uvex Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
6
Packungsgröße:
1 Paar
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17220451 6 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 17220451 Lieferant Uvex™ Lieferanten-Nr. 6057306
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Lightweight polyamide liner provides mechanical abrasion resistance, while nitrile foam coating is well suited for delicate assembly work.
  • Leichte, bequeme Strickhandschuhe für feine Montagearbeiten
  • Die atmungsaktive Nitril-Schaumstoffbeschichtung ist ideal für mechanische Präzisionsarbeiten
  • Verbesserte Griffigkeit in trockenen oder leicht feuchten Bereichen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Industriell
Coating Material Nitrilschaum
Farbe Schwarz
Material Nylon
Größe 6
Norm EN 388 4122X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inspektion, Sortierung und Kleinteilmontage
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie Unilite 6605