Learn More
Marienfeld Superior™ UniMark™ Objektträger mit aufgedrucktem Beschriftungsfeld
Marienfeld Superior™ UniMark™ Objektträger verfügen über ein aufgedrucktes Beschriftungsfeld, das mit den meisten Druckertypen und Permanentmarkern beschrieben werden kann. Unterschiedliche Farben bieten dem Anwender die Möglichkeit einer Unterscheidung der Präparate.
Marke:  Marienfeld Superior™ 0704002
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.22500kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10285232
  • 11.13 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas der 3. hydrolytischen Klasse
  • Erfüllen die Anforderungen der DIN ISO 8037/1
  • Vorgereinigt, gebrauchsfertig, autoklavierbar
  • Mit aufgedruckten Beschriftungsfeldern in verschiedenen Farben
  • In Schachteln zu 50 Stück verpackt, 50 Schachteln im Umkarton
  • Für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
Mikroskopobjektträger
Ja
1 mm
90°, geschliffen
76 mm
Weiß
UniMark™ Objektträger mit aufgedrucktem Beschriftungsfeld
76 x 26 mm
Kalknatronglas Typ III, hydrolytische Klasse
Ja
50
2500
26 mm
CE-Kennzeichnung, DIN ISO 8037/1
50 Stück in einer Schachtel