Learn More
Uvex™ Unipur Carbon FT Safety Gloves
Catalog Number 17290451
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Sensitive, anti-static safety gloves feature a thin elastomer coating on the fingertips for precision work with electronics parts.
  • Geeignet für mechanische Präzisionsarbeiten in antistatischen Umgebungen
  • Dünne Elastomer-Beschichtung an den Fingerspitzen für mehr Festigkeit und Taktilität
  • Die Polyamid-/Kohlefaser sorgt für eine optimale Passform für ein verbessertes Fingerspitzengefühl
  • Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 16350:2014
Zertifizierungen/Konformität (Europa) DIN EN 16350:2014
Beschichteter Bereich Fingerspitzen
Anwendungen Industrie
Coating Material Elastomer
Farbe Grau
Material Polyamid, Kohlenstoff
Größe 8
Norm EN 388 2131X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektronik, Präzisionsmontage
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie Unipur Carbon FT