Learn More
Simport™ Scientific UNISETTE™ Biopsie-Verarbeitungs-/Einbettkassette
Sichern Sie Proben während der Verarbeitung mit der Simport Scientific™ UNISETTE™ Biopsie-Verarbeitungs-/Einbettkassette. Die Schnapp- und Scharnierverriegelung von UNISETTE™ ermöglicht die Einhandbedienung. Die erneute Verriegelung ist stets sicher möglich ohne Gefahr des Probenverlustes.
Marke:  Simport™ Scientific M506-8
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11605650
  • 95.34 € / 1500 Stück
Verfügbar ab
24-02-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Vordere Schreibfläche in einem 35 -Winkel
  • Die einteilige Konstruktion mit Scharnierverriegelung verhindert eine frühzeitige Trennung von Basis und Deckel
  • Schnappverschluss und Scharnierverriegelung – die Kassetten lassen sich immer wieder sicher verriegeln
  • Ermöglicht eine Einhandbedienung
  • Geeignet für automatisierte Drucker
  • Beständig gegen die chemische Wirkung der meisten histologischen Lösungsmittel
Bestellinformation
Jeder Karton enthält 3 Spenderboxen mit je 500 Kassetten
Zertifizierungen
CE-Zeichen
Spezifikation
Spezifikation
Biopsy Processing/Embedding Cassette
35°
Tan
Acetal
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Nur zur In-vitro-Diagnostik (IVD).