Learn More
Simport™ Scientific Unisette™ Biopsie-Verarbeitungs-/Einbettkassette in Quickload™-Spenderboxen
Sichern Sie Proben während der Verarbeitung mit der Simport Scientific™ Unisette™ Biopsie-Aufbereitungs-/Einbettkassette. Die Schnapp- und Scharnierverriegelung von UNISETTE™ ermöglicht die Einhandbedienung. Die erneute Verriegelung ist stets sicher und ohne Gefahr des Probenverlustes möglich.
Marke:  Simport™ Scientific M506-10T
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11605630
  • 99.35 € / 1000 Stück
Verfügbar ab
17-02-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In Quickload™-Spenderboxen
  • Vordere Schreibfläche in einem 35°-Winkel
  • Die einteilige Konstruktion mit Scharnierverriegelung verhindert eine frühzeitige Trennung von Basis und Deckel
  • Schnappverschluss und Scharnierverriegelung – die Kassetten lassen sich immer wieder sicher verriegeln
  • Ermöglicht eine Einhandbedienung
  • Geeignet für automatisierte Drucker
  • Aus Acetal
  • Beständig gegen die chemische Wirkung der meisten histologischen Lösungsmittel
Bestellinformation
Jeder Karton enthält 25 QuickLoad™-Spenderboxen mit je 40 Kassetten
Zertifizierungen
CE-IVD
Spezifikation
Spezifikation
1000
Lilac
Acetal