Learn More
Simport™ Unisette™ Gewebekassetten in Quickload™-Spenderboxen
Entwickelt für die Verwendung in Sakura Kassetten-Beschriftungsgeräten. Die Simport™ Unisette™ Gewebekassetten bestehen aus einem speziellen Acetal mit hoher Dichte, das gegen die chemische Wirkung von Lösungsmitteln, die in Histologie-Labors verwendet werden, beständig ist.
Marke:  Simport™ M505-5T
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11605620
  • 99.35 € / 1000 Stück
Verfügbar ab
24-02-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Geformt aus einem Acetalpolymer mit hoher Dichte
  • Die einteilige Schnapp- und Scharnierverriegelung verhindert eine frühzeitige Trennung von Boden und Deckel und ermöglicht die Bedienung mit einer Hand
  • Die Deckel sind für eine einfache Befüllung offen angebracht
  • Kann so oft wie nötig geöffnet und geschlossen werden und lässt sich immer sicher verriegeln
  • Absolut beständig gegen chemische Wirkung von Lösungsmitteln, die in histologischen Labors verwendet werden
  • Proben bleiben sicher in Flüssigkeit eingetaucht
  • Effiziente Durchflussschlitze maximieren den Flüssigkeitsaustausch und sorgen für die erforderliche Entwässerung
  • Vordere Schreibfläche in einem 35-Grad-Winkel
  • Verpackt in Spenderboxen je 40 Kassetten
Spezifikation
Spezifikation
35°
Gelb
1.000 Kassetten (25 Spenderboxen je 40)
Acetal