Learn More
Alexandra™ Unisex Lab Coat with Hip Pockets, Royal Blue
Descripción
- Two hip pockets one chest pocket
- Machine washable and industrially launderable
- Unisex
- Length 43 in./ 110cm
- Fabric Weight: 245gsm
- 67% polyester/33% cotton
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | General Purpose Lab Coat |
| Size | X-Large |
| Gender | Unisex |
| Material | Polycotton |
| Color | Royal Blue |
| Disposable | Reusable |
| Sterility | Non-sterile |
| Model | G178 |
| Size (English) Chest | 44 in. |
| Weight (Metric) | 245 gsm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?