Learn More
Ansell™ Universal™ Gelbe Immersionshandschuhe der Serie 87-650 aus Naturlatex
100 % Naturkautschuk für hervorragende Empfindlichkeit bei hoher Zugfestigkeit. Das Futter aus reinen Baumwollflocken ist weich, nicht reizend und sehr bequem Die spezielle Behandlung mindert die Gefahr allergischer Reaktionen.
23.70 € - 214.56 €
Spezifikation
Material der Rückseite | Naturlatex |
---|---|
Stulpenmaterial | Naturlatex |
Coating Material | Naturlatex |
Latex Free | Nein |
Produkttyp | Immersionshandschuhe |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11786723
|
Ansell™
87650100BP |
10 |
23.70 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11766723
|
Ansell™
87650080BP |
8 |
23.70 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11756723
|
Ansell™
87650070 |
7 |
23.70 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11776723
|
Ansell™
87650090BP |
9 |
23.70 €
12 Paare |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15292859
|
Ansell™
876-50_9.5-10 |
10 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15262859
|
Ansell™
876-50_6.5-7 |
7 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15282859
|
Ansell™
876-50_8.5-9 |
9 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15272859
|
Ansell™
87650080BP |
8 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Handschutz
- Naturgummilatex (Beschichtungsmaterial)
- Baumwollvelours (Einlagematerial)
- Sensibilisatoren: Naturgummiproteine, Zinkdiethyldithiocarbamat
- Gute physikalische Eigenschaften und beste Fingerfertigkeit
- Proteinniveau: <50 μg/g (Modifizierter Lowry-Test)
- Chloriert zur Verbesserung der chemischen Beständigkeit, der Trageeigenschaften und zur Minimierung des Anteils an allergieauslösenden Proteinen
Anwendungen:
- Nicht mit Feuer oder bei Temperaturen <0 oder >100 °C verwenden
- Ungeeignet für Öle, Fette, organische Lösungsmittel und Kohlenwasserstoffe
Spezifikation
Naturlatex | |
Naturlatex | |
Immersionshandschuhe | |
0,4 mm | |
Ausgezackt | |
144 Paar | |
87-650 |
Naturlatex | |
Nein | |
87-650 | |
Gelb | |
Baumvollvelours | |
Chemische Resistenz |