Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für digitale Mini-Rotatoren
Artikelnummer. 16544802 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
Flache Plattform mit Gummimatte
Halter für 1,5 ml-Röhrchen
Halter für 15 ml-Röhrchen
Halter für 50 ml-Röhrchen
Klammer für 100/125 ml-Kolben
Klammer für 1 l-Kolben
Klammer für 250 ml-Kolben
Klammer für 2 l-Kolben
Klammer für 500 ml-Kolben
Klammer für 50 ml-Kolben
Klebematte, 14 x 14 cm
Universalbefestigung
Universalplattform (aus Aluminium)
Abmessungen (L x B):
59 x 38 mm
66 x 43 mm
85 x 55 mm
105 x 59 mm
130 x 77 mm
168 x 91 mm
197 x 86 mm
140 x 140 mm
262 x 112 mm
307 x 303 mm
310 x 284 mm
330 x 270 mm
Packungsgröße:
1 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Abmessungen (L x B) unitSize
16544802 Halter für 50 ml-Röhrchen 262 x 112 mm 1 Stück
16504792 Universalplattform (aus Aluminium) 310 x 284 mm 1 Stück
16514792 Klammer für 50 ml-Kolben 59 x 38 mm 1 Stück
16524792 Klammer für 100/125 ml-Kolben 66 x 43 mm 1 Stück
16534792 Klammer für 250 ml-Kolben 85 x 55 mm 1 Stück
16544792 Klammer für 500 ml-Kolben 105 x 59 mm 1 Stück
16554792 Klammer für 1 l-Kolben 130 x 77 mm 1 Stück
16564792 Klammer für 2 l-Kolben 168 x 91 mm 1 Stück
16574792 Klebematte, 14 x 14 cm 140 x 140 mm 1 Stück
16584792 Flache Plattform mit Gummimatte 330 x 270 mm 1 Stück
16594782 Universalbefestigung 307 x 303 mm 1 Stück
16524802 Halter für 1,5 ml-Röhrchen 197 x 86 mm 1 Stück
16534802 Halter für 15 ml-Röhrchen 262 x 112 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 16544802 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 88882119
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verschiedene Zubehörteile für die Verwendung mit digitalen Mini-Rotatoren
Serviceplan
Standardgarantie von Thermo, Reparaturservice und kostenlose Ersatzteile innerhalb der Garantie
Garantie
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Röhrchenkapazität 50 ml
Produkttyp Röhrchenhalter, 50 ml-Röhrchen
Material Gummi
Abmessungen (L x B) 262 x 112 mm
Abmessungen (L x B x H) 262 x 112 x 140 mm
Beschreibung Halter für 50 ml-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler, Rotator, Mischer