Learn More
SI Analytics™ Weitbereichssteckernetzteil, Typ Z850,230V
Das Universalnetzteil von SI Analytics™ eignet sich sowohl für HandyLab- als auch Labor- und ProLab-Messgeräte.
Marke: SI Analytics™ 285204889
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg
Beschreibung
- Geeignet für HandyLab-, Lab- und ProLab-Messgeräte
- Nicht geeignet für Labor 745, 845 und 945
Spezifikation
Universalnetzteil | |
Messgeräte der Familie Lab und Prolab | |
120/230 V |