Beschreibung
- Sehr hohe Haltbarkeit
- Geeignet für intensive und dauerhafte Nutzung
- Dicht gewebte Fasern, hohe Abriebfestigkeit und fusselfreie Oberfläche
- Hervorragende Absorptionsleistung
- Hohe Absorptionskapazität (bis zum 16-fachen des Eigengewichts)
- Licht für kleinere Leckagen und Prävention
- Schwer für größere Leckagen oder zum Aufsaugen von Pfützen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| Material | Strapazierfähiges Gewebe |
| Typ | Universal Sorptionsrolle |
| Länge (angloamerikanisch) | 147.64 ft. |
| Länge (metrisch) | 45 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 31,50 in. |
| Breite (metrisch) | 800.00 mm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 33.07 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 15 kg |