Learn More
Greiner Bio-One Universelle sterile Filterspitzen für Gilson™ P1000
Verhindert die Kontamination mit Flüssigkeiten und Aerosolen während des Pipettiervorgangs.
Marke: Greiner Bio-One 740288
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.62000kg
Beschreibung
- Minimiert die Gefahr von unerwünschten Kreuzkontaminationen
- Dient als zuverlässige Barriere gegen die Übertragung oder Aerosole in den Pipettenschaft
- Kann mit allen Standardpipetten verwendet werden
- Einhaltung der für Pipettenspitzen vorgeschriebenen Toleranzgrenzen
Spezifikation
1000 μ l | |
Steril | |
Bestrahlung | |
Ja |
Gefiltert | |
Weiß | |
Human™ Pipetten, Costar™ Onepette™, Eppendorf™ Research™, Thermo Scientific™ Finnpipette™ Digital, Gilson™ Pipetman™, Gilson™ Pipetman™ P200, Human™ Pipettes | |
PP (Polypropylen) |