Learn More
Greiner Bio-One Universelle sterile Filterspitzen mit Graduierung
Verhindert Kontaminationen mit Flüssigkeiten und Aerosolen während des Pipettiervorgangs.
Marke:  Greiner Bio-One 739288
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.33000kg
Artikelnummer. 10524332
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Pyrogenfrei
  • Nicht-zytotoxisch
  • Verhindert die Ansaugung von Partikeln in das Innere der Pipette
  • Minimiert Kreuzkontamination
  • Ultra-Mikro-Filter aus hydrophobem Polyethylen
Spezifikation
Spezifikation
200 μ l
Steril
Nein
Bestrahlung
Ja
Gefiltert
Naturfarben
−20 °C bis 80 °C
Human™ Pipetten, Costar™ Onepette™, Eppendorf™ Research™, Thermo Scientific™ Finnpipette™ Digital, Gilson™ Pipetman™, Gilson™ Pipetman™ P200, Human™ Pipettes
PP (Polypropylen)