Learn More
Grant Instruments™ Universalschale
Artikelnummer. 15315812
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
LSB12
LSB18
OLS26
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15315812 LSB12 1 Stück
15355812 OLS26 1 Stück
15335812 LSB18 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15315812 Lieferant Grant Instruments™ Lieferanten-Nr. TU12
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hält Kolben, Flaschen und andere Gefäße bei der Verwendung in Grant Schüttelwasserbädern fest. Mit verstellbaren Federn.
Hält Kolben, Flaschen und andere Gefäße bei der Verwendung in Grant Schüttelwasserbädern fest.Mit verstellbaren Federn.
  • Universaltablett mit verstellbaren Federn
  • Äußerst vielseitig für eine Vielzahl von Gefäßtypen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) LSB12
Typ Universalschale