Learn More
Kartell™ Plastilab T-förmige Schlauchverbinder ohne Konus
Beschreibung
Mit Verzahnung, die Schläuche fixiert und ein Verrutschen verhindert.
- Aus Polypropylen
- Autoklavierbar
- Chemie- und temperaturbeständig
Compliance
Erfüllt die Vorschriften für Lebensmittel und Landwirtschaft
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Erfüllt die Anforderungen der FDA. 90/128/CEE, 92/39/CEE und FDA 21 CFR 177.1520, CE und IVD |
| Durchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel geeignet |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Anschlussgröße | 1,6mm Bohrung |
| Form | T-Form |
| Produkttyp | Unkonischer T-Rohrverbinder |