Learn More
UOP-Methode 744 Standard-8-Komponenten, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep UOP-744
Weitere Details : CAS : 142-82-5 Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : II
Beinhaltet: Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
n-Heptan | 142-82-5 | 25% (w/w) |
Toluol | 108-88-3 | 20% (w/w) |
Benzol | 71-43-2 | 15% (w/w) |
1,2,3,4-Tetramethylbenzol | 488-23-3 | 10% (w/w) |
2-ethyltoluol | 611-14-3 | 10 Vol. % |
m-Xylol | 108-38-3 | 6,7% (w/w) |
p-Xylol | 106-42-3 | 6,7% (w/w) |
o-Xylol | 95-47-6 | 6,6% (w/w) |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
UOP Method 744 Standard | |
UOP Method 744 | |
1 mL | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
Neat | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
Produkt nur für den Laborgebrauch