Learn More
Kinesis™ Rückdruckregler: Kartuschen
Zur Verwendung mit Upchurch Scientific Druckreglern für den hinteren Druck
148.00 €
Spezifikation
Typ | Cartridge |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Back Pressure Regulators |
Produktcode | Marke | Druck | Hubvolumen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Druck | Hubvolumen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13080410
|
Kinesis™
02017-16 |
75 psi | 125 μl |
148.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
13070410
|
Kinesis™
02017-14 |
40 psi | 125 µl |
148.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Biokompatible/chemisch beständige Materialien.
Spezifikation
Cartridge | |
Back Pressure Regulators |