Learn More
Kinesis™ Gaschromatographie-Schläuche aus ETFE
Hält von allen Fluoropolymer-Schläuchen dem höchsten Druck stand
Marke:  Kinesis™ 02014-71
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13019882
  • 311.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hält von allen Fluorpolymer-Schläuchen dem höchsten Druck stand
ETFE-Schläuche sind chemisch inert und für Anwendungen mit höherem Druck geeignet (bei Verwendung wässriger mobiler Phasen)
  • Hervorragende Lösungsmittelbeständigkeit
  • Haltbarer und gasdurchlässiger als PTFE, FEP und PFA
  • Betriebstemperatur von bis 80 °C
Schlauch-Set 05-701-38, enthält Polymerschlauchschneider und Tefzel-Schlauch (5 Fuß:
  • Innendurchmesser x Außendurchmesser: 0,03 x 1/16Zoll, (2)
  • Innendurchmesser x Außendurchmesser: x 1/16 Zoll, (2)
  • Innendurchmesser x Außendurchmesser: x 1/8 Zoll, (2)
Spezifikation
Spezifikation
Schläuche für die Chromatographie
0,062 in.
ETFE
Naturfarben
15,2 m
500 bis 4.000 psi (34 bis 276 bar)