Learn More
Idex Ersatz-Ferrulen für SealTight™-Anschlüsse
Geschlitztes Ende an Ferrule erzeugt einen zweiten Druckbereich für eine dichte Versiegelung
Marke: Idex F-192X
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
0,0625 Zoll Außendurchmesser Schläuche | |
Schwarz | |
Hülse |
10-32 or M6 coned, for 1/16 in. OD tubing | |
PEEK | |
10/pk |