Learn More
Kinesis™ PEEK Chromatographieschläuche
Artikelnummer. 13069892
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,005 in.
0,007 in.
0,01 in.
0,02 in.
0,03 in.
0,04 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
5 ft.
50 ft.
100 ft.
Maximaler Druck:
345 bar (5000 psi)
483 bar (7000 psi)
7000 psi
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Gesamtlänge (angloamerikanisch) Maximaler Druck Farbe unitSize
13069892 0,005 in. 5 ft. 483 bar (7000 psi) Rot 1 Stück
13039882 0,01 in. 5 ft. 483 bar (7000 psi) Naturfarben 1 Stück
13009902 0,007 in. 50 ft. 483 bar (7000 psi) Gelb 1 Stück
13099882 0,02 in. 5 ft. 483 bar (7000 psi) Orange 1 Stück
13029892 0,03 in. 5 ft. 483 bar (7000 psi) Grün 1 Stück
13039902 0,04 in. 5 ft. 345 bar (5000 psi) Naturfarben 1 Stück
13059882 0,01 in. 50 ft. 483 bar (7000 psi) Blau 1 Stück
13049892 0,03 in. 100 ft. 7000 psi Grün 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 13069892 Lieferant Kinesis™ Lieferanten-Nr. 0200602
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein ausgezeichneter Ersatz für Edelstahlschläuche
Kann anstelle von Edelstahlschläuchen in den meisten flüssigen Analysesystemen verwendet werden
  • Biokompatibel, inert und einfach zu schneiden
  • Ideal für Hochdruckanwendungen
  • Große Auswahl an Außen- und Innendurchmessern
  • Die zahlreichen Größen sind farbcodiert für einfaches Erkennen des Innendurchmessers
Spezifikation
Typ Schläuche
Farbe Rot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hochdruckanwendungen
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,005 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 5 ft.
Material PEEK
Maximaler Druck 483 bar (7000 psi)