Learn More
Kinesis™ Vorsäulen-Inline-Filter
Schutz für größere Säulen und Injektionssysteme vor schädlichen Partikeln
107.10 € - 127.00 €
Produktcode | Marke | Porengröße | Gehäusematerial | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Gehäusematerial | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12936259
|
Idex
02011-00 |
2 μm | Edelstahl | 0,66 µl |
126.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12946259
|
Kinesis™
02011-01 |
0,5 μm | Edelstahl | 0,66 µl |
127.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12936279
|
Kinesis™
02010-35 |
0,5 μm | PEEK | 1,3 µl |
120.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11574835
|
Idex
A-318 |
0,5 μm | Edelstahl | 0.23 uL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Ideal für Systeme mit höherem Durchfluss
- Austauschbare Fritten für kostengünstigen Schutz
- Kompatibel mit SFC und HPLC
- Erhältlich für eine Vielzahl von Schlauchgrößen
Spezifikation
Vorsäulen-Inline-Filter |