Learn More
Kinesis™ Absperrventile
Bringt Flüssigkeitsströme schnell zum Stillstand
Marke:  Kinesis™ P-733
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13000410
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Bringt Flüssigkeitsströme schnell zum Stillstand
  • Hält Drücken bis zu 500 psi stand
  • Bringt Flüssigkeitsströme schnell zum Stillstand
  • Alle Ventile verfügen über 1/4-28-Anschlüsse mit flachem Boden und sind mit Fittings versehen.
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
34 bar (500 psi)
10 µl (intern)
3,17 mm
PEEK
Rückschlagventil
0,12 in.