Learn More
Kinesis™ Edelstahl-Schläuche mit 0.020 in. AD, 0.005 in. ID
Die nahtlosen, vorgeschnittenen Edelstahlrohre sind speziell auf die hohen Anforderungen heutiger Analysen vorbereitet
Marke: Kinesis™ 02010-82
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Edelstahl ist von Natur aus selbstpassivierend und bildet auf neuen Oberflächen eine Oxidationsschicht. Idex Heath & Science Scientific unternimmt weitere Schritte, um die chemische Beständigkeit der Edelstahlrohre durch manuelle Passivierung vor und nach dem Ablängen der Rohre sicherzustellen.
- Vorgeschnittene Schläuche aus Edelstahl 316:
- Die Enden sind maschinell zugeschnitten und poliert
- Die Kanten werden innen und außen entgratet
- Der Schlauch wird danach passiviert
- Innenseite mit Isopropanol in Reagenzienqualität gespült
- Farbkodierte Banderole zur einfachen Erkennung des Innendurchmessers
- Alle Edelstahlrohre über 1 m Länge sind aufgespult
Spezifikation
Schläuche | |
1/16 in. | |
0,5 mm | |
5 cm | |
15800 psi (1089 bar) |
Gelb | |
0,020 in. | |
2 in. | |
Edelstahl (304) |