Learn More
Kinesis™ Edelstahl-Schläuche mit 0.020 in. AD, 0.005 in. ID
Die nahtlosen, vorgeschnittenen Edelstahlrohre sind speziell auf die hohen Anforderungen heutiger Analysen vorbereitet
Marke:  Kinesis™ U-111
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13080850
  • 5.90 € / 1 Stück
Verfügbar ab
25-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Edelstahl ist von Natur aus selbstpassivierend und bildet auf neuen Oberflächen eine Oxidationsschicht. Idex Heath & Science Scientific unternimmt weitere Schritte, um die chemische Beständigkeit der Edelstahlrohre durch manuelle Passivierung vor und nach dem Ablängen der Rohre sicherzustellen.
  • Vorgeschnittene Schläuche aus Edelstahl 316:
  • Die Enden sind maschinell zugeschnitten und poliert
  • Die Kanten werden innen und außen entgratet
  • Der Schlauch wird danach passiviert
  • Innenseite mit Isopropanol in Reagenzienqualität gespült
  • Farbkodierte Banderole zur einfachen Erkennung des Innendurchmessers
  • Alle Edelstahlrohre über 1 m Länge sind aufgespult
Spezifikation
Spezifikation
2 in.
316 Stainless Steel
Tubing
0.25 mm
5 cm
19,700 psi (1358 bar)
Blue