missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kinesis™ Edelstahl-Schläuche mit 0.020 in. AD, 0.005 in. ID

Die nahtlosen, vorgeschnittenen Edelstahlrohre sind speziell auf die hohen Anforderungen heutiger Analysen vorbereitet

Marke:  Kinesis™ U-114

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13080870

  • 13.90 € / 1 Stück


Verfügbar ab
04-12-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Edelstahl ist von Natur aus selbstpassivierend und bildet auf neuen Oberflächen eine Oxidationsschicht. Idex Heath & Science Scientific unternimmt weitere Schritte, um die chemische Beständigkeit der Edelstahlrohre durch manuelle Passivierung vor und nach dem Ablängen der Rohre sicherzustellen.

  • Vorgeschnittene Schläuche aus Edelstahl 316:
  • Die Enden sind maschinell zugeschnitten und poliert
  • Die Kanten werden innen und außen entgratet
  • Der Schlauch wird danach passiviert
  • Innenseite mit Isopropanol in Reagenzienqualität gespült
  • Farbkodierte Banderole zur einfachen Erkennung des Innendurchmessers
  • Alle Edelstahlrohre über 1 m Länge sind aufgespult

Spezifikation

Spezifikation

12 in.
316 Stainless Steel
Tubing
0.25 mm
30 cm
19,700 psi (1358 bar)
Blue
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation