Learn More
Miele Professional™ Oberkorb
Artikelnummer. 10699892 Alle ansehen Miele Produkte
Change view
Click to view available options
:
Abmessungen (T x B x H):475 x 531 x 250mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10699892 Abmessungen (T x B x H):475 x 531 x 250mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10699892 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 3881640
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Oberkorb U 187 zur optimalen Aufnahme von Enghalsglas
  • Ausgestattet mit 34 Injektordüsen
  • Bestückungshöhe: 170 mm
  • Pulverdosierung nicht möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Oberer Korb/Injektoreinheit
Modell O 187
Tiefe (metrisch) 475 mm
Höhe (metrisch) 250 mm
Breite (metrisch) 531 mm
Menge Je 1