Learn More
Zeiss™ UPPER PART RL-FL LED
Zur Verwendung mit dem Axio Scope.A1 Vario Mikroskop
Marke:  Zeiss™ 423730-9050-000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11811900
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Inhalt:
  • Revolver mit 3x Hellfeld, 3x DIC, M27
  • FL-LED-Auflichtbeleuchtung mit 4-Positionen-Reflektorrevolver für P&C-Module
  • Halterung für LED-Module mit 4 Positionen
Spezifikation
Spezifikation
LED
Oberständerteil Axio Umfang
Mundstück 3x Hellfeld, 3x DIC, M27 – FL-LED reflektierte Lichtbeleuchtung mit 4-Positionen-Reflektor-Revolver für P&C-Module und 4-Positionen-Halterung für LED-Module
3 X
Axio Scope.A1 Mikroskop
3 x Hellfeld