Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Tiefkühlschrank
Artikelnummer. 10314621
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10314621 500 l 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10314621
Marke: GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ 6485
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Netzanschluss 230 V, 50 Hz, Leistungsaufnahme 900 W (Typ 6481) und 1200 W (Typen 6483 und 6485).
Andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage.
Typ: 6485
Volumen: 500L
B/T/H Innen: 600/760/1100mm
B/T/H Aussen: 990/1175/1940mm
Gewicht: 340kg
Spezifikation
Typ Freezer
Kapazität (metrisch) 500 l
Temperaturbereich -50°C bis -85°C
Innentüren Yes
Modell Schrank, 6485
Zur Verwendung mit (Geräte) Only a reliable cooling technology and a first-class insulation ensure trouble-free long-term storage of cell lines, human, animal and plant tissues, fractions of the blood, vaccines, or reference cultures of micro-organisms, such as bacteria, yeasts, vir
Abmessungen (T x B x H) innen 760 x 600 x 1100 mm
Außentiefe (metrisch) 1095 mm
Außenhöhe (metrisch) 1940 mm
Innenhöhe (metrisch) 1100 mm
Außenbreite (metrisch) 916 mm
Innenbreite (metrisch) 600 mm
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Wirkleistung 1.2 kw
Kältemittel Yes
Gewicht (metrisch) 330 kg