Learn More
RETSCH UR 3 Ultraschallbad
Artikelnummer. 10359827 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Spannung:
110/130 V
220/240 V
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung unitSize
10359827 220/240 V 1 Stück
11964762 110/130 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10359827 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 70.791.0005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schnelles und einfaches Reinigen von Analysesieben und Schleifwerkzeugen.Die Retsch™ UR Ultraschallbäder sind für die gleichzeitige Reinigung von bis zu 5 Analysensieben mit einem Durchmesser von bis zu  mm ausgelegt.
  • Die schonende und dennoch gründliche Reinigung von Testsieben in einem Ultraschallbad erhöht die Lebensdauer
  • Schäden, die bei der manuellen Reinigung auftreten könnten, werden vermieden
  • Schnelle, schonende und hocheffiziente Reinigung
  • Universell und kompakt
  • Einfach zu bedienen, spart Zeit und Kosten
  • Intensive Dispersion und Entgasung
  • Geringer Wartungsaufwand
  • Lange Lebensdauer
Spezifikation
Zeitschaltuhr Ja
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 220/240 V
Kapazität (metrisch) 45 l
Tiefe (metrisch) 30 cm
Elektrische Anforderungen 220 bis 240 V, 50/60 Hz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelles und einfaches Reinigen von Analysesieben und Schleifwerkzeugen
Außenhöhe (metrisch) 30 cm
Modell UR3
Breite (metrisch) 50 cm
Breite (metrisch) Tank 50 cm