missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uracil-15N2, TRC

Artikelnummer. 30449266
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30449266 250 mg -
30452533 500 mg 500 Milligramm
30449056 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30449266 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCU801105250MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5522-55-4
Summenformel C4H415N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.07
Synonym 15N2-Uracil, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-1,3-15N2
IUPAC-Name (1,3-^{15}N_{2})1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES O=C1[15NH]C=CC(=O)[15NH]1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Uracil-15N2
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i5+1,6+1
Formelmasse 114.0213
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.