Learn More
Uracil-15N2, TRC
Artikelnummer. 30452533
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30452533 500 mg 500 Milligramm
30449266 250 mg -
30449056 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30452533 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCU801105500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5522-55-4
Summenformel C4H415N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.07
Synonym 15N2-Uracil, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-1,3-15N2
IUPAC-Name (1,3-^{15}N_{2})1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES O=C1[15NH]C=CC(=O)[15NH]1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Uracil-15N2
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i5+1,6+1
Formelmasse 114.0213