Learn More
Uracil-5,6-d2, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Uracil 5,6-d2 |
| CAS | 24897-52-7 |
| Summenformel | C4 D2 H2 N2 O2 |
| Menge | 2 mg |
| Synonym | 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-5,6-d2 (9CI','ACI), Uracil-5,6-d2 (7CI','8CI), [5,6-d2]Uracil, C,C-Dideuterouracil, Uracil-5,6-D2 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i1D,2D |
| SMILES | [2H]C1=C([2H])C(=O)NC(=O)N1 |
| IUPAC-Name | 5,6-Dideuterio-1H-pyrimidin-2,4-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 114.1 |
| Formelmasse | 114.0398 |