missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uracil-5-boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7029723
123.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
70523-22-7
C4H5BN2O4
155.90
MFCD01318983
PVEJOCQTIVCDNO-UHFFFAOYSA-N
uracil-5-boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinylboronic acid, 2,4-dihydroxypyrimidine-5-boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-ylboronic acid, 2,4-dihydroxypyrimidin-5-ylboronic acid, 2,4-dioxo-1h-pyrimidin-5-yl boronic acid, 2,4-dioxo-1,3-dihydropyrimidin-5-ylboronic acid, t6mvmvj ebqq wln, 5-dihydroxyboryluracil
256205
(2,4-Dioxo-1H-Pyrimidin-5-yl)Boronsäure
OB(O)C1=CNC(=O)NC1=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
70523-22-7
C4H5BN2O4
155.90
MFCD01318983
PVEJOCQTIVCDNO-UHFFFAOYSA-N
uracil-5-boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinylboronic acid, 2,4-dihydroxypyrimidine-5-boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-ylboronic acid, 2,4-dihydroxypyrimidin-5-ylboronic acid, 2,4-dioxo-1h-pyrimidin-5-yl boronic acid, 2,4-dioxo-1,3-dihydropyrimidin-5-ylboronic acid, t6mvmvj ebqq wln, 5-dihydroxyboryluracil
256205
(2,4-Dioxo-1H-Pyrimidin-5-yl)Boronsäure
OB(O)C1=CNC(=O)NC1=O

It finds its application in the probing the interactions between boronic acids and cis-diol-containing biomolecules by affinity capillary electrophoresis. It is also used as an active pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Er findet Anwendung bei der Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen Boronsäuren und cis-diol-haltigen Biomolekülen mittels Affinitätskapillarelektrophorese. Es wird auch als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Uracil-5-boronic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 155.9
Reinheit (%) 95%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'