Learn More
Uracil-6-carboxaldehyd Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395519
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11395519 250 mg 250 Milligramm
11305529 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395519 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50469.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 36327-91-0 | C5H6N2O4 | 158.11 g/mol
Uracil-6-carboxaldehyde monohydrate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Uracil-6-Carbonsaldehyd-Monohydrat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, fernab von unverträglichen Substanzen wie Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36327-91-0
Summenformel C5H6N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 158.11
MDL-Nummer MFCD03002359
InChI-Schlüssel FFSRLRNGSZKHTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-formyluracil monohydrate, 6-formyl-uracil monohydrate, 5-formyluracil hydrate, uracil-6-carboxaldehyde monohydrate, 6-formyl-uracil hydrate, 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxopyrimidine-4-carbaldehyde hydrate, 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carbaldehyde hydrate, orotalaldehyde, 4-formyluracil monohydrate, acmc-1ahy8
PubChem CID 2736500
IUPAC-Name 2,4-Dioxo-1H-Pyrimidin-6-Carbaldehyd;Hydrat
SMILES O.O=CC1=CC(=O)NC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Uracil-6-carboxaldehyde monohydrate
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 158.11 (140.10 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%