Learn More
Harnstoff, 99.3+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050301
21.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
57-13-6
CH4N2O
60.056
MFCD00008022
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
1176
CHEBI:48376
Harnstoff
C(=O)(N)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
57-13-6
CH4N2O
60.056
MFCD00008022
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
1176
CHEBI:48376
Harnstoff
C(=O)(N)N
Urea has important use as a fertilizer and feed supplement. Used for the preparation of plastics and drugs. Urea and its derivatives plays an important role in the cosmetics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Urea
Schmelzpunkt 132°C to 135°C
Farbe Weiß
Dichte 1.335 g/mL
pH 9.2 to 9.5
Geruch Ammonia-like
Strukturformel NH2CONH2
Menge 100 g
Beilstein 635724
Merck Index 14,9867
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,glycerol and ethanol.
Formelmasse 60.06
Reinheit (%) ≥99.3%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff