missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Harnstoff, für Biochemie, Specially Pure, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Spezifikation
Schmelzpunkt | 131°C |
Farbe | Weiß |
pH | 7.5 to 9.5 |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Menge | 250 g |
Formelmasse | 60.06g/mol |
Dampfdruck | 1.25mmHg 25 |
Physikalische Form | Fest |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'