Learn More
Harnstoff, zertifizierte AR für Analysen, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073651
34.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
39.97 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
3 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
57-13-6
CH4N2O
60.056
8022
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Carbamid, Isoharnstoff, Carbonyldiamid, Ureaphil, Carbonyldiamin, Carbamidinsäure, Pseudoharnstoff, ureaphil, urevert, alphadrate
1176
CHEBI:48376
Harnstoff
C(=O)(N)N
57-13-6
CH4N2O
60.056
8022
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Carbamid, Isoharnstoff, Carbonyldiamid, Ureaphil, Carbonyldiamin, Carbamidinsäure, Pseudoharnstoff, ureaphil, urevert, alphadrate
1176
CHEBI:48376
Harnstoff
C(=O)(N)N
Ch4N2O, CAS-Nummer-57-13-6, Carbamidinsäure, Alphadrat, Carbonyldiamid, Isourea, Urevert, ureaphil, Pseudourea, ureophil, Carbonyldiamin, Carbamid, 5 kg, CHEBI:48376, weiß, 60,06 g/mol, XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N, 131 °C, 8022, 60,056, Kunststofffass, 7,5 bis 9,5, fest, 1176, C(-O)(N)N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt 131 °C
Farbe Weiß
pH 7.5 bis 9.5
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 500 g
Formelmasse 60.06 mol
Dampfdruck 1.25 mmHg 25
Physikalische Form Fest