Learn More
Harnstoff (Farblose bis weiße Kristalle oder kristallines Pulver/Mol. Biol.), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10183333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Poly-Fass
Poly-Flasche
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10183333 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
10173333 2.5 kg Poly-Eimer 2.50 Kilogramm
10489683 10 kg Poly-Fass 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10183333 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP169500
Von Chemikalien bis zur Chromatographie
Verwenden Sie den Aktionscode 27991
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Harnstoff wird als Denaturierungsmittel für DNA und Proteine verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-13-6
Summenformel CH4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 60.056
InChI-Schlüssel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-Name Harnstoff
SMILES C(=O)(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Urea
Extinktion Max. 0,05 (5M-Lösung) bei 280 nm
Schmelzpunkt 131 °C
Farbe Weiß
pH 7,5 bis 9,5
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- und Protease-frei
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
Verpackung Poly-Flasche
Strukturformel NH2CONH2
Menge 500 g
Merck Index 15, 10052
Formelmasse 60.06
Dampfdruck 1,25 mmHg bei 25 °C
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Fest