Learn More
Harnstoff (Farblose bis weiße Kristalle oder kristallines Pulver/Mol. Biol.), Fisher BioReagents™
Catalog Number p-23675
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Poly-Fass
Poly-Flasche
Poly-Hobbock
57-13-6
CH4N2O
60.056
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
1176
CHEBI:48376
Harnstoff
C(=O)(N)N
57-13-6
CH4N2O
60.056
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
1176
CHEBI:48376
Harnstoff
C(=O)(N)N
Harnstoff wird als Denaturierungsmittel für DNA und Proteine verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Urea
Extinktion 0.05 max. (5M solution) at 280nm
Schmelzpunkt 131°C
Farbe Weiß
pH 7.5 to 9.5
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- and Protease-Free
Prozentgehaltsbereich ≥99 %
Verpackung Poly-Flasche
Strukturformel NH2CONH2
Menge 500 g
Merck Index 15, 10052
Formelmasse 60.06
Dampfdruck 1.25mmHg at 25°C
Reinheit (%) ≥99%
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Fest