Learn More
Corning™ PureCoat™ Carboxyl Rechteckiger Zellkulturkolben mit geradem Hals mit Belüftungsverschlusskappe
Verbesserte Zellhaftung, schnellere Zellproliferation und verbesserte Nachtauung über Standard-TC-Oberflächen
Marke: Corning™ 356780
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.39000kg
Beschreibung
Corning™ PureCoat™ Amin (positiv geladen) und Carboxyl (negativ geladen) Oberflächen bieten eine verbesserte Zellhaftung, schnellere Zellproliferation und verbesserte Rückgewinnung nach dem Auftauen über Standard-TC Oberflächen. Diese Oberflächen funktionieren mit einer breiten Palette von primären, transfizierten, transformierten und anspruchsvollen Zelltypen und haben sich unter serumreduzierten oder serumfreien Bedingungen bewährt.Spezifikation
Gerade | |
Rechtwinklig | |
Carboxyl | |
Ja |
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wenn solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.