Learn More
Harnsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Uric acid acts as a strong reducing agent (electron donors) and potent antioxidant. It is used as a precursor in cell culture systems and in cosmetics. Further, it is useful for serum-free medium supplement. In addition to this, it is used as a reagent in the determination of uricase and tungstate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Harnsäure wirkt als starkes Reduktionsmittel (Elektronenspender) und potentes Antioxidans. Sie wird als Vorläufer in Zellkultursystemen und in Kosmetika verwendet. Außerdem ist sie für die serumfreie Mediumergänzung nützlich. Darüber hinaus wird sie als Reagenz bei der Bestimmung von Uricase und Wolframat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in 1M-Natriumhydroxidlösung. Schwer in Wasser löslich. Unlöslich in Äther und Alkohol.
Hinweise
Stabil. Nicht kompatibel mit anderen Materialien wie Säuren, Basen und Oxidationsmitteln.
Harnsäure wirkt als starkes Reduktionsmittel (Elektronenspender) und potentes Antioxidans. Sie wird als Vorläufer in Zellkultursystemen und in Kosmetika verwendet. Außerdem ist sie für die serumfreie Mediumergänzung nützlich. Darüber hinaus wird sie als Reagenz bei der Bestimmung von Uricase und Wolframat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in 1M-Natriumhydroxidlösung. Schwer in Wasser löslich. Unlöslich in Äther und Alkohol.
Hinweise
Stabil. Nicht kompatibel mit anderen Materialien wie Säuren, Basen und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Uric acid |
Schmelzpunkt | >300°C |
Dichte | 1.89 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 156158 |
Merck Index | 14,9875 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in 1M sodium hydroxide solution. Slightly soluble in water. Insoluble in ether and alcohol. |
Formelmasse | 168.11 |
Reinheit (%) | 99% |