Learn More
Kartell™ Probenbehälter, PS, 60ml, mit PP-Schraubdeckel (VE=600Stck.)
Beschreibung
- PS-Behälter mit PE-Schraubverschluss
- Kann bis zu 60 ml aufnehmen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Urin und Biologicals Probenbehälter |
| Material | Polystyrol |
| Kapazität (metrisch) | 60 mL |
| Zertifizierung/Konformität | CE/IVD |
| Verschlussfarbe | Rot |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Durchmesser (metrisch) | 66 mm |
| Höhe (metrisch) | 85,5 mm |
| Anzahl pro Packung | 600/Packung |