Learn More
KARTELL Urinbecher
Description
- 60 ml PP-Urinbecher mit blauem Schraubverschluss.
- Erhältlich in Mehrfachpackungen.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Probennahmebecher |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Nein |
| Material | Polypropylen |
| Form | Zylindrisch |
| Sterilität | Nicht steril |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 60 mL |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Show More |