missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uroplakin II Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30532820 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
0.5 mL
1 mL
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
1 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30532820 0.5 mL 0.50 Milliliter
30532819 0.1 mL -
30532821 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30532820 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP3451110.5ml

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Uroplakin II Polyclonal antibody specifically detects Uroplakin II in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Uroplakin II
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS (pH 7.4), Tween-20, 0.2% BSA
Gen-Alias UP2, UPII, UPK2 uroplakin 2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Peptide-KLH conjugate
Reinigungsverfahren Tissue culture supernatant
Menge 0.5 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7379
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Supernatant
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.