Learn More
USB-Kommunikationskabel für Messgeräte der Eutech™ Temp Serie 300
Eutech™ bietet diverse Arten von Kabeln und Adaptern für die Verwendung mit verschiedenen Eutech™ Messgeräten an.
Marke: Thermo Scientific Eutech 30X379302
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Eutech™ bietet diverse Arten von Kabeln und Adaptern für die Verwendung mit verschiedenen Eutech™ Messgeräten an. Das USB-Kommunikationskabel wird für den Eutech™ Temp 300/Temp 360 Thermoelement-Datenlogger verwendet.
- USB-zu-USB-Mini-Kabel für Eutech Temp 300/Temp 360 Messgerät erhältlich.
Spezifikation
USB-Kabel | |
USB-Kommunikationskabel |