Learn More
Memmert™ USB User-ID Stick (mit User-ID-Lizenz), für S750
Memmert™ USB User-ID-Stick verhindert unerwünschte Manipulationen durch unathorisierte Dritte.
Marke:  Memmert™ S750B33170
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
Artikelnummer. 16385947
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beinhaltet: Benutzer-ID-Lizenz
Beschreibung
Beschreibung
  • USB User-ID-Stick (mit User-ID-Lizenz)
  • Mit dem Ofen verknüpftes Autorisierungs-Programm (User-ID-Programm) auf Speicherstick
  • Verhindert unerwünschte Manipulation durch unbefugte Dritte
  • Geben Sie bei der Neubestellung bitte die Seriennummer an (nur bei Geräten mit TwinDISPLAY).
Spezifikation
Spezifikation
Nur für Geräte mit TwinDISPLAY
Einheiten mit TwinDISPLAY
USB-Stick