Learn More
Olympus™ Ushio™ USH-103D Quecksilber-Kurzlichtbogenlampe mit langer Lebensdauer
Mit verbessertem Elektrodendesign für präzise Positionierung und hohe Lichtbogenstabilität.
Marke:  Olympus™ N1217800
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 10321470
  • 721.86 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Verbesserter Fertigungsprozess ermöglicht längere Lebensdauer (300 Stunden)
  • Ushio-entwickeltes Produkt mit streng kontrollierten ISO-Qualitätsprozessen
  • Entwickelt für den Einsatz in allen 100W-Fluoreszenzmikroskopsystemen
  • Zeichnet sich durch knappe Plasmaentladung, hohe Leuchtkraft und ultrastabilen Lichtbogen aus
  • 100 Watt, 20 Volt
Spezifikation
Spezifikation
Quecksilber-Kurzlichtbogenlampe
100 W, 20 V