Learn More
USP3 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18280050 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18280050 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18280050 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB10077284
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
USP3 Polyclonal specifically detects USP3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Western Blot (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen USP3
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:1000 - 1:5000, Immunoprecipitation 2-5 ug/mg lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:5000, Western Blot (Negative)
Zusammensetzung Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer AAD42992.1
Gen-Alias Deubiquitinating enzyme 3, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, MGC129878, MGC129879, SIH003, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 3, ubiquitin specific peptidase 3, ubiquitin specific protease 3, ubiquitin thioesterase 3, Ubiquitin thiolesterase 3, Ubiquitin-specific-processing protease 3, UBP
Gensymbole USP3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 471 and 521 of human ubiquitin specific protease 3 using the numbering given in entry AAD42992.1 (GeneID 9960).
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9960
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG