missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USP30 Antibody (CL4438), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18257111 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
25 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18257111 100 μL 100 Mikroliter
18625776 25 μL 25 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18257111 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP259049

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

USP30 Monoclonal specifically detects USP30 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen USP30
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias Deubiquitinating enzyme 30, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, FLJ40511, MGC10702, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 30, ubiquitin specific peptidase 30, ubiquitin specific protease 30, ubiquitin thioesterase 30, Ubiquitin thiolesterase 30, ubiquitin-specific protease 30, Ubiquitin-specific-processing protease 30, Ub-specific protease 30
Gensymbole USP30
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:IEAKGTLNGEKVEHQRTTFVKQLKLGKLPQCLCIHLQRLSWSSHGTPLKRHEHVQFNEFLMMDIYKYHLLGHKPSQHNPKLNKNPGPTLELQDGPGAPTPVLNQPGAPKTQIFMNGACSPSLLPTLSAPMPFPLPVVPDYSSST
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84749
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.