Learn More
USP38 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18675586 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18675586 100 μg 100 Mikroliter
18676506 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18675586 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP306481100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
USP38 Polyclonal antibody specifically detects USP38 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen USP38
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Zusammensetzung PBS, pH7.0
Gen-Alias Deubiquitinating enzyme 38, EC 3.4.19.12, HP43.8KDFLJ35970, KIAA1891ubiquitin specific protease 38, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 38, ubiquitin specific peptidase 38, ubiquitin thioesterase 38, Ubiquitin thiolesterase 38, Ubiquitin-specific-processing protease 38
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human USP38 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84640
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG